86375
Telluric acid
purum, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Orthotelluric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystals
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O[Te](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H6O6Te/c1-7(2,3,4,5)6/h1-6H
Clé InChI
FXADMRZICBQPQY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Epoxidation of Olefins: Research on the use of diaryltellurium dicarboxylates in the epoxidation of olefins, where telluric acid derivatives act as catalysts (Shibuya et al., 2022).
- Catalytic Production of NaClO3: Investigation of potential catalysts for the production of NaClO3, examining the acid-base equilibria of telluric acid (Szabó et al., 2021).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?