85549
Span® 85
Synonyme(s) :
Sorbitan trioleate, Span® 85
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Viscosité
200-300 mPa.s(20 °C)
HLB
1.8±1.1
Densité
0.94 g/mL at 20 °C
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CO)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27+/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
Clé InChI
ZBNRGEMZNWHCGA-WECPCUOASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
437.0 °F
Point d'éclair (°C)
225 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter