84922
Selenite Cystine Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
L-cystine, 0.01 g/L
lactose, 4 g/L
mixed peptone, 5 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 10 g/L
sodium hydrogen selenite, 4 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
Adéquation
selective for Proteus spp.
selective for Pseudomonas spp.
selective for Salmonella spp.
Description générale
Application
Notes préparatoires
Autres remarques
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves