Documents
84700
Sigma-Aldrich
Sulfur hexafluoride
purum
About This Item
Formule linéaire :
SF6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Densité de vapeur
5.11 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 21.1 °C)
Qualité
purum
Impuretés
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
Point d'ébullition
−64 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
−50 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
Clé InChI
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Cylinder with net ~4.75 kg
Autres remarques
Sales restrictions may apply