Principaux documents
82803
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride polymer-bound
extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl loading
Synonyme(s) :
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Ampleur du marquage
~6.5 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Autres remarques
Polymeric catalyst for the acetalization of carbonyl compounds, the esterification of carboxylic acids and the preparation of enamines
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)