Principaux documents
82704
Sigma-Aldrich
Pyridine
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.10
Beilstein:
103233
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
2.72 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Qualité
absolute
puriss.
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
Essai
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Limite d'explosivité
12.4 %
Impuretés
≤0.005% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.509 (lit.)
pb
115 °C (lit.)
Pf
−42 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Clé InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Porous monodisperse V2O5 microspheres as cathode materials for lithium-ion batteries.
Wang S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(17), 6365-6369 (2011)
The far-infrared spectra of metal-halide complexes of pyridine and related ligands.
Clark RJH and Williams CS.
Inorganic Chemistry, 4(3), 350-357 (1965)
Metal-organic frameworks based on iron oxide octahedral chains connected by benzenedicarboxylate dianions.
Whitfield TR, et al.
Solid State Sciences, 7(9), 1096-1103 (2005)
An investigation of Knoevenagel condensation reaction in microreactors using a new zeolite catalyst.
Zhang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 261(1), 109-118 (2004)
Total syntheses of complanadines A and B.
Le Zhao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1722-1725 (2013-01-03)