82330
Propylene sulfide
purum, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methylthiirane
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥96.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
n20/D 1.475
Point d'ébullition
72-75 °C (lit.)
Densité
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1CS1
InChI
1S/C3H6S/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
MBNVSWHUJDDZRH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup