Principaux documents
81799
Sigma-Aldrich
Anhydride propylphosphonique solution
technical, ~50% in ethyl acetate
Synonyme(s) :
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxyde solution, Anhydride 1-propanephosphonique solution, PPACA, T3P®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21O6P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.18
Beilstein:
5079255
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Qualité
technical
Concentration
~50% in ethyl acetate
Chaîne SMILES 
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
T3P is a registered trademark of Archimica GmbH