Principaux documents
81640
Sigma-Aldrich
5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
purum
Synonyme(s) :
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H34O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.51
Beilstein:
2062850
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Qualité
purum
Activité optique
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
Pf
148-150 °C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1