Key Documents
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
Synonyme(s) :
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
0.7-1.0 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
500-560 μm
Température de stockage
2-8°C