81368
Alcool polyvinylique
analytical standard, for GPC, Mw 7,200
About This Item
Qualité
analytical standard
for GPC
Poids mol.
Mn ~4200
Mp ~5600
Mw ~7200
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.71
Format
neat
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Clé InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)