81223
Polyethylene
analytical standard, for GPC, 2,000
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~1790
Mp ~2030
Mw ~2010
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
Format
neat
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clé InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable