Principaux documents
80310
Supelco
Amberlite MB-9L
mixed bed ion exchange resin (without indicator), cannot be regenerated
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.52
Forme
beads
Niveau de qualité
Qualité
cannot be regenerated
mixed bed ion exchange resin (without indicator)
Technique(s)
LPLC: suitable
Perte
~60% loss on drying, 110°C
Matrice
PS-DVB
Taille des particules
20-50 mesh
Technique de séparation
mixed mode
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable