79840
N-Phthaloyl-L-glutamic acid
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
PhGA
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −48±2°, c = 3% in dioxane
Pf
160-162 °C (lit.)
160-162 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)CC[C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H11NO6/c15-10(16)6-5-9(13(19)20)14-11(17)7-3-1-2-4-8(7)12(14)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,16)(H,19,20)/t9-/m0/s1
Clé InChI
FEFFSKLJNYRHQN-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable