Principaux documents
79271
Supelco
Trimethylsilyl methallylsulfinate
for GC derivatization, ≥90.0% (GC)
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propenesulfinic acid trimethylsilyl ester, SILMAS-TMS, Trimethylsilyl 2-methyl-2-propenesulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16O2SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.35
Beilstein:
9043766
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
for GC derivatization
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
Clé InChI
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Silyl methallylsulfinates: efficient and powerful agents for the chemoselective silylation of alcohols, polyols, phenols and carboxylic acids.
Huang, X., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 14, 1297-1299 (2005)