78251
(Z)-Guggulsterone
analytical standard
Synonyme(s) :
(17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)\C(=C\C)C(=O)C[C@@]24[H]
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-16-19(23)12-18-15-6-5-13-11-14(22)7-9-20(13,2)17(15)8-10-21(16,18)3/h4,11,15,17-18H,5-10,12H2,1-3H3/b16-4+/t15-,17+,18+,20+,21-/m1/s1
Clé InChI
WDXRGPWQVHZTQJ-OSJVMJFVSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable