Principaux documents
76717
Supelco
trans-2-Hexen-1-al
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Beilstein:
1699684
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
pb
47 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Clé InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
100.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38.3 °C - closed cup