76432
Pentaethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
technical
Synonyme(s) :
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diyl ditosylate, Pentaethylene glycol ditosylate
About This Item
Qualité
technical
Indice de réfraction
n20/D 1.52
n20/D 1.524 (lit.)
Densité
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
Clé InChI
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N