Principaux documents
75918
Supelco
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Butylhydroxytoluène, Hydroxytoluène butylé
50 MG
159,00 $
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
159,00 $
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Beilstein:
1911640
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
159,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
878 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pb
265 °C (lit.)
Pf
69-73 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Clé InChI
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - open cup
Elise Fouquerel et al.
Molecular cell, 75(1), 117-130 (2019-05-19)
Telomeres are essential for genome stability. Oxidative stress caused by excess reactive oxygen species (ROS) accelerates telomere shortening. Although telomeres are hypersensitive to ROS-mediated 8-oxoguanine (8-oxoG) formation, the biological effect of this common lesion at telomeres is poorly understood because