75602
6-Prenylnaringenin
analytical standard
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C(CC(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=CC(O)=C1CC=C(C)C
InChI
1S/C20H20O5/c1-11(2)3-8-14-15(22)9-18-19(20(14)24)16(23)10-17(25-18)12-4-6-13(21)7-5-12/h3-7,9,17,21-22,24H,8,10H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Clé InChI
YHWNASRGLKJRJJ-KRWDZBQOSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?