Principaux documents
75551
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-benzhydryl-Pro-OH
Synonyme(s) :
(S)-2-Benzhydryl-1-Boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-benzhydryl-D-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H27NO4
Poids moléculaire :
381.46
Code UNSPSC :
12352209
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves