Principaux documents
75305
Sigma-Aldrich
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-glucuronide sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H29NaO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.47
Beilstein:
6043458
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥99.0% (HPLC)
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
Clé InChI
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable