74593
Obidoxime chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
1,1′-(Oxydimethylene)bis(pyridinium-4-carbaldoxime) dichloride, Bis(4-formylpyridiniomethyl) ether dioxime, Toxogonin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤1.0% water (calculated from elemental analysis)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].O\N=C\c1cc[n+](COC[n+]2ccc(cc2)\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c19-15-9-13-1-5-17(6-2-13)11-21-12-18-7-3-14(4-8-18)10-16-20;;/h1-10H,11-12H2;2*1H
Clé InChI
ZIFJVJZWVSPZLE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable