73906
4,4′-Difluorobenzophenone
analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
102-105 °C (lit.)
Application(s)
environmental
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - Pensky-Martens closed cup