Principaux documents
73443
Supelco
Tin(II) ionophore II
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
6-(4-Nitrophenyl)-2,4-diphenyl-1,3-diazabicyclo[3.1.0]hex-3-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
powder
Qualité
function tested
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C2C3N2C(N=C3c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C22H17N3O2/c26-25(27)18-13-11-16(12-14-18)20-21-19(15-7-3-1-4-8-15)23-22(24(20)21)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,20-22H
Clé InChI
MMPJPLZUJANSCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Majid Arvand et al.
Analytica chimica acta, 579(1), 102-108 (2007-08-29)
A Sn2+ ion-selective electrode which was prepared with a polymeric membrane based on 6-(4-nitrophenyl)-2,4-diphenyl-3,5-diaza-bicyclo[3.1.0]hex-2-ene (NDDBH) as a ionophore. Effects of experimental parameters such as membrane composition, nature and amount of plasticizer, the amount of additive and concentration of internal solution