73348
N-Desmethylthiamethoxam
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)N=C1NCOCN1Cc2cnc(Cl)s2
InChI
1S/C7H8ClN5O3S/c8-6-9-1-5(17-6)2-12-4-16-3-10-7(12)11-13(14)15/h1H,2-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
LOXCNVOJGRNBFX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.