Principaux documents
72983
Supelco
O-Phospho-L-serine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
L-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, L-SOP, L-Serine O-phosphate
100 MG
263,00 $
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
263,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2P(O)OCH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.07
Beilstein:
1726826
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.24
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
190 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
Clé InChI
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Actions biochimiques/physiologiques
Group III metabotropic glutamate receptor agonist (mGluR4, mGluR7, and mGluR8).
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable