69093
Binapacryl
reference material
About This Item
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C(/C)C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H18N2O6/c1-5-10(4)12-7-11(16(19)20)8-13(17(21)22)15(12)23-14(18)6-9(2)3/h6-8,10H,5H2,1-4H3
Clé InChI
ZRDUSMYWDRPZRM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3