Documents
68904
Sigma-Aldrich
1-Allylpyridinium bromide
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES 
[Br-].C=CC[n+]1ccccc1
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)