Principaux documents
68620
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Beilstein:
4350160
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
pb
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
Clé InChI
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Autres remarques
Chiral secondary amine used as auxiliary, e.g. detn. of absolute configuration of carboxylic acids; Asymmetric addition of cuprates to enones; Preparation of chiral thiophosphonate
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
141.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
61 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
M.S. McQueney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 7121-7121 (1991)
B.E. Rossiter et al.
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)
O. Cervinka et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 51, 404-404 (1986)