68524
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Pf
81-85 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Clé InChI
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :