Principaux documents
68258
Sigma-Aldrich
Calcium 4-methyl-2-oxovalerate dihydrate
purum, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt dihydrate, Ketoleucine calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHCH2COCOO]2Ca · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.38
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (T)
Chaîne SMILES 
O.O.CC(C)CC(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)CC(C)C