Principaux documents
68180
Sigma-Aldrich
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.26
Beilstein:
1718790
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.407
pb
141-144 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCC(C)CC