66725
Methylene Blue solution alkaline according to Loeffler
according to Loeffler
Synonyme(s) :
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
dye (C.I.No. 52015), 0.3 % (w/v) (in ethanol:0.1% aqueous KOH 3:10)
Indice de réfraction
n20/D 1.347
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup