65540
Méthanol
suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
Synonyme(s) :
Alcool méthylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
pb
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 220 nm Amax: 0.3
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 235 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 290 nm Amax: 0.005
λ: 310 nm Amax: 0.003
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves