Principaux documents
63195
Supelco
Maize powder MZ 0, IRMM certified reference material No. 411
BioChemika, for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
Synonyme(s) :
Corn flour MZ 0, IRMM certified reference material, GMO maize powder MZ 0 (0% Bt-176)
2 G
84,50 $
84,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 G
84,50 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
84,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
for the detection of GMO maize (Bt-176) with PCR
Gamme de produits
BioChemika
Composition
genetically modified Bt-176 maize, 0%
Application(s)
microbiology
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable