63183
N-(3-Maleimidopropionyl)biocytin
≥75% (HPLC)
Synonyme(s) :
MPB, Nε-Biotinyl-Nα-(3-maleimidopropionyl)-L-lysine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥75% (HPLC)
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NC(=O)CCN3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C23H33N5O7S/c29-17(7-2-1-6-16-21-15(13-36-16)26-23(35)27-21)24-11-4-3-5-14(22(33)34)25-18(30)10-12-28-19(31)8-9-20(28)32/h8-9,14-16,21H,1-7,10-13H2,(H,24,29)(H,25,30)(H,33,34)(H2,26,27,35)/t14-,15-,16-,21-/m0/s1
Clé InChI
KWNGAZCDAJSVLC-OSAWLIQMSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable