61076
DL-4-Hydroxy-2-ketoglutaric acid lithium salt
analytical standard
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-2-oxoglutaric acid lithium salt, DL-KHG Li
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C5H6O6/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2,6H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
WXSKVKPSMAHCSG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)