60489-M
Pentane
≥99% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.48 (vs air)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
~8.3 %
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
Point d'ébullition
35-36 °C (lit.)
Pf
−130 °C (lit.)
Densité
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49.00 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?