Principaux documents
60123
Supelco
Chlorure de potassium solution
standard, 0.5 M
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Beilstein:
1711999
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Concentration
0.5 M
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M