59968
Modified lauryl sulfate tryptose broth acc. GB
suitable for microbiological culture, NutriSelect® Plus
About This Item
Agence
GB 4789.40-2016
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g
Lactose, 5.0 g
Potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g
Sodium chloride, 34.0 g
Sodium lauryl sulfate, 0.1 g
Trypticase, 20.0 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.8± 0.2 (25 °C)
Adéquation
suitable for microbiology
Application(s)
food and beverages
microbiology
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable