Principaux documents
59872
Supelco
2-[[2-[(2-Carboxybenzoyl)amino]ethoxy]methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester
reference material
Synonyme(s) :
Amlodipine besilate impurity H (PhEur)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H29ClN2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Famille d'API
amlodipine
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H29ClN2O8/c1-4-39-28(36)24-21(15-38-14-13-30-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(33)34)31-16(2)22(27(35)37-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,31H,4,13-15H2,1-3H3,(H,30,32)(H,33,34)
Clé InChI
IAYRABGXHCLELQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable