59452
(S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol p-toluenesulfonate
purum, ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
2,3-Isopropylidene-sn-glycerol 1-tosylate, L-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-tosylate
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 2% in DMF
Pf
29-31 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m0/s1
Clé InChI
SRKDUHUULIWXFT-NSHDSACASA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup