59370
2-Bromopropane
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Isopropyl bromide
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.425
Point d'ébullition
59 °C (lit.)
Pf
−89 °C (lit.)
Densité
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Clé InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?