Principaux documents
58351
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane
puriss.
Synonyme(s) :
Isobutane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.12
Numéro Beilstein :
1730720
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
2.01 (21 °C, vs air)
Pression de vapeur
72.2 psi ( 37.7 °C)
Qualité
puriss.
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
Point d'ébullition
−12 °C (lit.)
Pf
−160 °C (lit.)
Densité
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
Clé InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
pressure tin with 250 mL (net ~140 g)
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Vanne de régulation
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-117.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-83 °C - closed cup
Vera Lepperhof et al.
PloS one, 9(9), e107363-e107363 (2014-09-17)
Cell loss after transplantation is a major limitation for cell replacement approaches in regenerative medicine. To assess the survival kinetics of induced pluripotent stem cell (iPSC)-derived cardiomyocytes (CM) we generated transgenic murine iPSC lines which, in addition to CM-specific expression
Christian Geis et al.
Experimental neurology, 265, 8-21 (2014-12-30)
Neuromyelitis optica (NMO) is causally linked to autoantibodies (ABs) against aquaporin 4 (AQP4). Here, we focused on the pathogenic effects exclusively mediated by human ABs to AQP4 in vivo. We performed cell-free intrathecal (i.th.) passive transfer experiments in Lewis rats