Principaux documents
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H26N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pf
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
Application
Green dopant for OLED applications
Caractéristiques et avantages
Fluorescent dye
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)