Principaux documents
55605
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol hemipiperazinium salt
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglycol piperazine, MHPG piperazine, MOPEG, MOPEG piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro Beilstein :
7360817
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pf
115-119 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
Clé InChI
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Synthetic norepinephrine metabolite
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
T K Keeton et al.
Science (New York, N.Y.), 211(4482), 586-588 (1981-02-06)
Antibodies that specifically bind the norepinephrine metabolite 3-methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol (MOPEG) were produced in rabbits after injection of a derivative of MOPEG conjugated with bovine thyroglobulin. A sensitive radioimmunoassay was devised with this antiserum, in which as little as 0.5 nanogram of
J.W. Haas, ed.
MHPG, Basic Mechanisms and Psychopathology (1983)