Principaux documents
55578
Supelco
4-Hydroxyisovaleric acid sodium salt hydrate
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Methyl-γ-hydroxybutyric acid sodium salt hydrate, 4-Hydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O3 · xNa+ · yH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13 (anhydrous free acid basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
80.0-105.0% (free acid, anhydrous, NT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤25% water
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CC(C)CO)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)2-5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
ZGYGEPZZMAXSKH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable