55493
Hydroxylamine-O-sulfonic acid
purum, ≥95.0% (RT)
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥95.0% (RT)
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
~225 °C (dec.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NOS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO4S/c1-5-6(2,3)4/h1H2,(H,2,3,4)
Clé InChI
DQPBABKTKYNPMH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges