Documents
55369
Supelco
Allyl isovalerate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.413-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
HOMAGVUCNZNWBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)